900591
Rare earth doped phosphor nanoparticles
fluorescence λem 580 nm (main peak), 50 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
CANdot® series X yellow, Fluorescent nanoparticles, Luminescent nanoparticles, Y(V,P)O4:Bi,Dy
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
Composizione
Y(V,P)O4:Bi,Dy
Concentrazione
50 mg/mL in H2O
Dimensione particelle
6 nm
Fluorescenza
λem 580 nm (main peak)
λem 580 nm±15 nm
Gruppo funzionale
ethylene glycol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3