Documenti
900589
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Piperidin-2-yl)pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3