Documenti fondamentali
900370
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Scegli un formato
1 MG
CHF 937.00
CHF 937.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 937.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C19H18O10
Peso molecolare:
445.35
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 937.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC1=C(C(O)=CC(C(O[13C]([13C]2)[13C](OC3=C2C(O)=CC(O)=C3)C(C=C4O)=CC=C4O)=O)=C1)O
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Relative stereochemistry
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)