900362
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 780 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Sinonimo/i:
Au Nanorods
Stato
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Concentrazione
35 μg/mL in H2O
Lunghezza
38-42 nm
Diametro
10 nm
pH
7
λmax
780 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
- Longitudinal peak: 780 nm ± 15 nm
- Longitudinal absorbance: OD = 1
- Transverse Peak: 511 nm ± 5 nm
- Transverse absorbance: OD = 0.15
- Citrate capped
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)