900235
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 540 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
λmax
525 nm
Fluorescenza
λem 540 nm
λem 540 nm±10 nm, quantum yield >50%
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.