900201
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL in H2O
About This Item
Stato
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mg/mL in H2O
Dimens. media delle particelle
25 nm (TEM)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.