Documenti fondamentali
900087
Sigma-Aldrich
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D3H9
Peso molecolare:
123.21
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)