Documenti
88736
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ferrocenyl}ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J011-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H38F6FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
678.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H33F6P2.C5H5.Fe/c1-19(37(26(2,3)4)27(5,6)7)24-9-8-10-25(24)36(22-15-11-20(12-16-22)28(30,31)32)23-17-13-21(14-18-23)29(33,34)35;1-2-4-5-3-1;/h8-19H,1-7H3;1-5H;/t19-;;/m1../s1
ZYPSDHCBNMCWCZ-JQDLGSOUSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3