Documenti fondamentali
88728
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]-ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]-2-[(1S)-1-(dicyclohexylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J006-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H40F12FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
866.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C35H35F12P2.C5H5.Fe/c1-21(48(26-9-4-2-5-10-26)27-11-6-3-7-12-27)30-13-8-14-31(30)49(28-17-22(32(36,37)38)15-23(18-28)33(39,40)41)29-19-24(34(42,43)44)16-25(20-29)35(45,46)47;1-2-4-5-3-1;/h8,13-21,26-27H,2-7,9-12H2,1H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
QRWXESUNHGCSDF-FGJQBABTSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)