Key Documents
87981
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H69NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.96
Beilstein:
4635541
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (T)
Forma fisica
lumps
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-32H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
ZRLVUNNBSSUWAC-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)