Documenti fondamentali
87943
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butyric acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20F3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-12(9-13(21)22)8-10-4-6-11(7-5-10)16(17,18)19/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
UKFKHDUXBBWVHB-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)