Documenti fondamentali
87563
Sigma-Aldrich
Tetraallyl orthosilicate
technical, ≥85% (GC)
Sinonimo/i:
Tetraallyl silicate, Tetraallyloxysilane, Tetrakis(allyloxy)silane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.37
Beilstein:
1709695
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.437
Densità
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCO[Si](OCC=C)(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H20O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
SQAIGLXMIMWFEQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)