87303
Tetraesilammonio idrogeno solfato
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
THAHS, Tetra-n-Hexylammonium Hydrogen Sulfate
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
crystals
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Epoxidation of α,β-unsaturated ketones in a biphasic dichloromethane/water mixture using sodium perborate.[1]
- Transfer hydrogenolysis of aryl bromides by aqueous sodium formate catalyzed by palladium-triphenylphospine.[2]
- Carbonylation of benzylic and allylic bromides to synthesize carboxylic esters.[3]
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?