Documenti
87265
Sigma-Aldrich
Tetrafluorosuccinic anhydride
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Perfluorosuccinic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4F4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.03
Beilstein:
156388
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.327
P. eboll.
54-56 °C (lit.)
Densità
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves