Key Documents
87217
Sigma-Aldrich
Trimethyltetradecylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Tetradecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, Trimethyltetradecylammonium bisulfate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13N(HSO4)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (T)
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)