Documenti fondamentali
86864
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium cyanate
technical
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium isocyanate, Tetrabutylammonium oxycyanide
Scegli un formato
5 G
CHF 310.00
25 G
CHF 459.00
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 310.00
25 G
CHF 459.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCN)
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.48
Beilstein:
5671059
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Stato
crystals
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNO/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
PEFQHPVDKJBRFF-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)