Documenti
86717
Sigma-Aldrich
Tetraallylsilane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Tetra(2-propenyl)silane
About This Item
Formula condensata:
(H2C=CHCH2)4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.37
Beilstein:
1750943
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
P. eboll.
90 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter