Documenti fondamentali
86354
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-CH(OEt)2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-[2-(6,6-Diethoxyhexanoylamino)ethyl]polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
TentaGel
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Grado di funzionalizzazione
~0.40 mmol/g loading
Dimensione particelle
140-170 μm
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)