Documenti
86331
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-Br
extent of labeling: ~0.48 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-(2-Bromoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
TentaGel
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Grado di funzionalizzazione
~0.48 mmol/g loading
Dimensione particelle
~110 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3