Documenti
862045
Sigma-Aldrich
Suberyldicholine dichloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.41
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)