Documenti fondamentali
861901
Sigma-Aldrich
Lithium dodecyl sulfate
98%
Sinonimo/i:
Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.33
Beilstein:
5186718
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Saggio
98%
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Stringa SMILE
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)