Documenti fondamentali
861383
Sigma-Aldrich
1,1′-Trimethylenebis(4-formylpyridinium bromide) dioxime
97%
Sinonimo/i:
TMB-4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18Br2N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
231 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].O\N=C\c1cc[n+](CCC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)