Documenti fondamentali
860425
Sigma-Aldrich
Myristyltrimethylammonium bromide
99%
Sinonimo/i:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.39
Beilstein:
3633227
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
PM
micellar avg mol wt 27,000
Numero d'aggregazione
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
Punto di fusione
245-250 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic detergent, antiseptic.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mihaela Necula et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10311-10324 (2007-02-08)
Alzheimer disease is characterized by the abnormal aggregation of amyloid beta peptide into extracellular fibrillar deposits known as amyloid plaques. Soluble oligomers have been observed at early time points preceding fibril formation, and these oligomers have been implicated as the