Documenti fondamentali
860395
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine nitrate
99%
Sinonimo/i:
(1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol nitrate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]21/D −31°, c = 5 in H2O
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)