Documenti fondamentali
860352
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-thiogalactopyranoside
98%
Sinonimo/i:
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
Punto di fusione
201 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)