Merck
860239
(S)-(−)-Methioninol
98%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Amino-4-methylthio-1-butanol, (S)-2-Amino-4-methylmercapto-1-butanol, L-Methioninol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.23
MDL number:
EC Number:
220-788-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2231656
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
98%
form
crystals
optical activity
[α]21/D −12.7°, c = 1.4 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.5216 (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NOS/c1-8-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Danielle V Miller et al.
Microbiology (Reading, England), 164(7), 969-981 (2018-06-08)
The methionine salvage pathway (MSP) is critical for regeneration of S-adenosyl-l-methionine (SAM), a widely used cofactor involved in many essential metabolic reactions. The MSP has been completely elucidated in aerobic organisms, and found to rely on molecular oxygen. Since anaerobic
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
860239-1G04061826701799
Contatta l'Assistenza Tecnica