Documenti fondamentali
859990
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
98%
Sinonimo/i:
β-D-Glucosamine pentaacetate, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl pentaacetate
Scegli un formato
5 G
CHF 260.00
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 260.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23NO10
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]24/D +1.7 to +3.0°, c = 10 in chloroform
Punto di fusione
186-189 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alicja K Antonczak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28795-28800 (2009-08-12)
The ability of Escherichia coli to grow on a series of acetylated and glycosylated compounds has been investigated. It is surmised that E. coli maintains low levels of nonspecific esterase activity. This observation may have ramifications for previous reports that