Documenti fondamentali
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylideneadenosine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)