Documenti fondamentali
857823
Sigma-Aldrich
4-Sulfophenyl isothiocyanate sodium salt monohydrate
technical grade
Sinonimo/i:
4-Isothiocyanatobenzenesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Formula condensata:
NaO3SC6H4NCS·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.25
Beilstein:
3777198
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
isothiocyanate
sulfonic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)