Documenti fondamentali
856770
Sigma-Aldrich
DL-Alanine β-naphthylamide hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
258-260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)