Documenti fondamentali
855839
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-L-tyrosine
97%
Sinonimo/i:
4-Benzyloxy-L-phenylalanine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.31
Beilstein:
2659642
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −8.9°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
Punto di fusione
259 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)