Documenti
85271
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate hydrate
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgClO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.32 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤12% water
Stringa SMILE
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges