85131
Silver
colloidal, 65-75% Ag basis
Stato
colloidal
Concentrazione
65-75% Ag
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Silver nanoparticles and their antibacterial applications: A study that delves into the antibacterial properties of silver nanoparticles, highlighting their potential in combating bacterial growth and infection (Bruna et al., 2021).
- Similarities and differences between silver ions and silver in nanoforms as antibacterial agents: Analyzes the mechanisms by which silver ions and nanoparticles exert their antibacterial effects, offering insights into their functional differences and similarities (Kędziora et al., 2018).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?