Documenti fondamentali
850691
Sigma-Aldrich
Z-DL-Ala-OH
98%
Sinonimo/i:
N-Cbz-DL-alanine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Beilstein:
6847292
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
112-113 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)