Documenti fondamentali
84795
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
(Diphenylphosphionomethyl)polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Grado di funzionalizzazione
~2.5 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
Gruppo funzionale
phosphine
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)