Documenti
84590
Sigma-Aldrich
(+)-Sativene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
6566323
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +176±3°, c = 10% in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.496
P. eboll.
256 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@@H](CC[C@]3(C)C2=C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)10(3)12-5-6-13(15)14(11)12/h9,11-14H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12+,13+,14-,15+/m0/s1
VOBBUADSYROGAT-VYDRJRHOSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves