Documenti fondamentali
84320
Sigma-Aldrich
Menthyl salicylate
mixture of isomers
Scegli un formato
100 ML
CHF 84.90
CHF 84.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 84.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.37
Beilstein:
3097754
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 84.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.52
P. ebollizione
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
light stabilizer
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)