Documenti fondamentali
83086
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMIMMeSO4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476-1.482
Densità
1.21 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Halogen free ionic liquid[1][2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T. Itoh et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32, 654-654 (2003)
J.S. Yadav et al.
New. J. Chem., 27, 462-462 (2003)