Documenti fondamentali
82366
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propylamine
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
3-Aminopropyl tert-butyl ether
About This Item
Formula condensata:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OCCCN
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)