Documenti fondamentali
81834
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-cyano-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanophenyl)butyric acid, Boc-4-cyano-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
UXSGGQWSQPYJTQ-ZDUSSCGKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)