Documenti fondamentali
81547
Sigma-Aldrich
Polystyrene AM-COOH
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
Sinonimo/i:
(Succinylaminomethyl)polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Grado di funzionalizzazione
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)