Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1030.00 |
Informazioni su questo articolo
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@@H]1CCC2C3[C@H](O)CC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17?,18-,19?,20?,21?,22-,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2;
InChI key
IYPNVUSIMGAJFC-JKQLTFHSSA-M
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+9 | mass shift M+4 |
| assay ≥97% (CP) | assay ≥97% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay ≥98% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?