Documenti fondamentali
809616
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
5-Hydroxyindoleacetic-13C6 acid
Scegli un formato
1 MG
CHF 590.00
CHF 590.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 590.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C4H9O3N
Peso molecolare:
197.14
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 590.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13C][13C]=[13C]2[13C](C(CC(O)=O)=CN2)=[13C]1
InChI
1S/C10H6NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1+1,2+1,4+1,7+1,8+1,9+1
GBNXWGPEQZOYAA-HGVMTKQCSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)