Documenti fondamentali
809489
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide-co-(N-methacryloxysuccinimide))
NHS 10 mol%, average Mn 5,000
Sinonimo/i:
PNIPAM
About This Item
Formula condensata:
C4H7O2[C6H11NO]x[C8H9NO3]yC13H25S3
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
powder
PM
average Mn 5,000
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
This copolymer is 90 mol% N-isopropylacrylamide, 10 mol% NHS activated ester. The NHS ester allows conjugation to a variety of functional groups. The end group functionality contains a carboxylic acid on one end.
Altre note
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense Patents: WO98/01478, WO99/311444.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.