Documenti fondamentali
809241
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 2,2-dimethyl-4-oxo-5-(perfluoropyridin-4-yl)-4H-1,3-dioxin-6-olate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26F4N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.41
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Punto di fusione
100-105 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 2,2-dimethyl-4-oxo-5-(perfluoropyridin-4-yl)-4H-1,3-dioxin-6-olate is a compound undergoes cycloreversion to form the fluoro(hetero)aryl ketene, which undergoes efficient coupling with nucleophiles and allows rapid incorporation of highly fluorinated α-fluoro(hetero)aryl acetic acid derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.