808946
Gold nanoparticles
80 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Biotin Gold
Prodotti consigliati
Materiali
PEG 5000
Livello qualitativo
Stato
dispersion in H2O
nanoparticles
Composizione
, 3.91E+11 particles/mL
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
2.03 mg/mL in H2O
OD
50
Area superficiale
3.87 m2/g
Diametro
80 nm
pH
5-7
Densità
1.00 g/cm3
peak SPR wavelength
553 nm
Gruppo funzionale
biotin
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?