808857
Gold nanoparticles
30 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000, OD 50, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Biotin Gold
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEG 5000
Livello qualitativo
Stato
dispersion in H2O
nanoparticles
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
2.46 mg/mL in H2O
OD
50
Area superficiale
10.3 m2/g
Diametro
30 nm
pH
5-7
Densità
1.00 g/cm3
peak SPR wavelength
526 nm
Gruppo funzionale
biotin
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)