Documenti
807168
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Descrizione
Flash point 57.2 °F
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Concentrazione
5 mg/mL (in ETH)
diam. × lung.
35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm)
Colore
gray
Densità
0.7935 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Gold nanowires diam. × L 30 nm × 6,000 nm, dispersion (H2O)
Sigma-Aldrich
716952
Gold nanowires
Silver Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
807591
Silver
Gold nanowires diam. × L 30 nm × 4,500 nm, dispersion (H2O), contains CTAB as stabilizer
Sigma-Aldrich
716944
Gold nanowires
Copper nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
Sigma-Aldrich
807842
Copper