Documenti fondamentali
805602
Sigma-Aldrich
3-(1-octyn-1-yl)-2-oxazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C#CCCCCCC)CCO1
InChI
1S/C11H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-14-11(12)13/h2-6,9-10H2,1H3
BTHIUMSDMJKIBP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nitrogen-substituted alkynes are strongly polarized alkynes and highly reactive building blocks which have been used for the design of a wide number of transformations. Precursor of highly reactive keteniminium ions and useful reagent for asymmetric synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Evano group focuses on natural product synthesis, copper catalysis, and hetero-substituted alkynes, emphasizing ynamides' synthetic potential and reactivity.