Documenti fondamentali
804495
Sigma-Aldrich
Potassium 2-Chloroisonicotinoyltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BClF3KNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.45
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
250 °C
Stringa SMILE
O=C(B(F)(F)F)C1=CC(Cl)=NC=C1.[K]
InChI
1S/C6H3BClF3NO.K.H/c8-5-3-4(1-2-12-5)6(13)7(9,10)11;;/h1-3H;;
AEOYDAMQMIVRLT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench, air and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.